CAS RN 566-01-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5Beta-Dihydrocorticosterone, TRC
CAS: 566-01-8 Molekylær formel: C21H32O4 Molekylvægt (g/mol): 348.48 Synonym: 11beta,21-Dihydroxy-5beta-pregnane-3,20-dione,(5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyltetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one SMIL: C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23