Få mere at vide
5alpha-Androstenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5alpha-Androstenone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 272.214 |