CAS RN 18339-16-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5alpha-Androstenone, TRC
CAS: 18339-16-7 Molekylær formel: C19 H28 O Molekylvægt (g/mol): 272.42 Synonym: Androst-16-en-3-one, (5α)- (9CI, ACI),(5α)-Androst-16-en-3-one (ACI),5α-Androst-16-en-3-one (7CI, 8CI),Androstenone (6CI),16,(5α)-Androsten-3-one,5α-Androst-16-ene-3-one,5α-Androstenone,E 282 IUPAC navn: (5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one SMIL: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2