Få mere at vide
(5alpha)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5a)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O/c1-19-8-7-16-14(15(19)5-6-18(19)23)4-3-13-9-17-12(11-21-22-17)10-20(13,16)2/h11,13-16H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,14-,15-,16-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 312.2202 |