CAS RN 129545-93-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(5alpha)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one, TRC
CAS: 129545-93-3 Molekylær formel: C20H28N2O Molekylvægt (g/mol): 312.45 Synonym: 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one, (5α)-,(5α)-2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-one,17-Ketoprostanozol IUPAC navn: (1S,2S,10S,13R,14S,18S)-2,18-dimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.02,10.04,8.014,18]icosa-4(8),5-dien-17-one SMIL: C[C@]12Cc3cn[nH]c3C[C@@H]1CC[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4CCC5=O