Få mere at vide
5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxaldehyd, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 31224-82-5 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C7H4F3NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl |
| InChI nøgle | JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O |
| IUPAC navn | 5-(trifluormethyl)pyridin-2-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.11 |
| Vis mere |