Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-carboxaldehyd, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 31 °C til 33 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 175.11 |
| Procent renhed | 95% |