Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-carboxaldehyd, 95%
Artikelnummer. 15407925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407925 250 mg 250mg
15414517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31858.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 31224-82-5 | C7H4F3NO | 175,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31224-82-5
Molekylær formel C7H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 175.11
MDL nummer MFCD07375388
InChI nøgle JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
PubChem CID 14422792
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)pyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 31 °C til 33 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 175.11
Procent renhed 95%