Få mere at vide
5-Trifluoromethyl-m-phenylenediamine, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450078
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450078 5 g 5g
11440078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23668.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-53-6
Molekylær formel C7H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 176.142
MDL nummer MFCD00014776
InChI nøgle KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diaminobenzotrifluoride, 5-trifluoromethyl benzene-1,3-diamine, 5-trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine, 5-trifluoromethyl-1,3-benzenediamine, 3,5-benzotrifluorodiamine, unii-z89rd529kk, 5-trifluoromethyl-benzene-1,3-diamine, 1,3-benzeneamine, 5-trifluoromethyl, 1,3-benzenediamine, 5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-3,5-diamine
PubChem CID 67781
IUPAC navn 5-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
SMIL C1=C(C=C(C=C1N)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Trifluoromethyl-m-phenylenediamine
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2966748
Formel vægt 176.14
Procent renhed ≥97%