Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)6-1-2-7-5(3-6)4-8(14)13-7/h1-3H,4H2,(H,13,14) |
| Formel vægt | 201.04 |