CAS RN 71293-62-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one, TRC
CAS: 71293-62-4 Molekylær formel: C9H6NOF3 Molekylvægt (g/mol): 201.15 Synonym: 1,3-Dihydro-5-(trifluoromethyl)-2H-indol-2-one (ACI),5-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydroindol-2-one,5-(Trifluoromethyl)-2-oxindole,5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one,5-(Trifluoromethyl)oxindole IUPAC navn: 5-(trifluoromethyl)indolin-2-one SMIL: O=C1NC2=C(C=C(C(F)(F)F)C=C2)C1