Få mere at vide
5-(Trifluoromethoxy)isatin, 98%
Beskrivelse
5-(Trifluormethoxy)isatin anvendes som en reaktant til fremstilling af oxindolderivater som TAk1 kinasehæmmere og af isatin thiosemicarbazoner via kondensation med thiosemicarbazoner som herpes simplex virus (HSV) hæmmere. Det bruges også som en reaktant til syntese af 3-substituerede 2-indolinon RET-kinasehæmmere og til fremstilling af indolonacetamider som anti-anfaldsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-(Trifluormethoxy)isatin bruges som en reaktant til fremstilling af oxindolderivater som TAk1 kinasehæmmere og af isatin thiosemicarbazoner via kondensation med thiosemicarbazoner som herpes simplex virus (HSV) hæmmere. Det bruges også som en reaktant til syntese af 3-substituerede 2-indolinon RET-kinasehæmmere og til fremstilling af indolonacetamider som anti-anfaldsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoromethoxy)isatin |
| Smeltepunkt | 170 °C til 172 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 231.13 |
| Procent renhed | 98% |