Få mere at vide
5-(trifluormethoxy)isatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457176 1 g 1g
11467176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25494.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 169037-23-4 | C9H4F3NO3 | 231.13 g/mol
5-(Trifluormethoxy)isatin anvendes som en reaktant til fremstilling af oxindolderivater som TAk1 kinasehæmmere og af isatin thiosemicarbazoner via kondensation med thiosemicarbazoner som herpes simplex virus (HSV) hæmmere. Det bruges også som en reaktant til syntese af 3-substituerede 2-indolinon RET-kinasehæmmere og til fremstilling af indolonacetamider som anti-anfaldsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-(Trifluormethoxy)isatin bruges som en reaktant til fremstilling af oxindolderivater som TAk1 kinasehæmmere og af isatin thiosemicarbazoner via kondensation med thiosemicarbazoner som herpes simplex virus (HSV) hæmmere. Det bruges også som en reaktant til syntese af 3-substituerede 2-indolinon RET-kinasehæmmere og til fremstilling af indolonacetamider som anti-anfaldsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 169037-23-4
Molekylær formel C9H4F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 231.13
MDL nummer MFCD00192524
InChI nøgle XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
PubChem CID 2732752
IUPAC navn 5-(trifluormethoxy)-1H-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 231.13
Procent renhed 98%