Få mere at vide
5-(Trifluoromethoxy)isatin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10546114 1 g Glass bottle 1g
10481294 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169037-23-4
Molekylær formel C9H4F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 231.13
MDL nummer MFCD00192524
InChI nøgle XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
PubChem CID 2732752
IUPAC navn 5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2,3-dione
SMIL C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethoxy)isatin
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170°C to 172°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 231.13
Procent renhed 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.