Få mere at vide
5-Thio-D-glukose, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405819
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405819 25 mg -
15485809 5 mg 5mg
15495809 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63621.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1259.70 DKK
    1020.65 DKK / 25mg
    Spare 239.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20408-97-3 | Molekylærformel: C6H12O5S | Molekylvægt: 196,217 g/mol
5-Thio-D-glukose bruges som en hæmmer af cellulær transport af D-glukose og D-glukosemedieret insulinfrigivelse, og det er også en hæmmer af sædceller.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
5-Thio-D-glukose bruges som en hæmmer af cellulær transport af D-glukose og D-glukosemedieret insulinfrigivelse, og det er også en hæmmer af sædceller.
Opløselighed
Blandet med vand.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20408-97-3
Molekylær formel C6H12O5S
Molekylvægt (g/mol) 196.217
MDL nummer MFCD00006663
InChI nøgle IJJLRUSZMLMXCN-SLPGGIOYSA-N
Synonym 5-thio-d-glucose, d-glucose, 5-thio, alpha-d-glucothiopyranose, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-mercaptohexanal, unii-3prv1384uo, 5-thio-alpha-d-glucopyranose, glucose, 5-thio-, d, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
PubChem CID 88527
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)S)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Thio-D-glucose
Smeltepunkt 135 °C til 138 °C
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Beilstein 1865193
Merck Index 14,9334
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 196.22
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver