Få mere at vide
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896250
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896250 1 kg
15886250 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896250 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8006911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-83-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 254.21
Tekniske data
Smeltepunkt 109°C to 117°C (Anhydrous Substance)
Tæthed 0.8 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00149540
Mængde 1 kg
Synonym 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid, 5-Sulfosalicylic acid dihydrate