Få mere at vide
5-Sulfosalicylsyre dihydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 10697761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697761 500 g Glasflaske 500g
10687761 100 g Glasflaske 100g
10176953 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424515000
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-83-3 , 97-05-2
Molekylær formel C9H14O6S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre;dihydrat
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Smeltepunkt 106,0 °C til 110,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 127 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 254.22
Procent renhed 99 til 101%
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,02% maks
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Granules