Få mere at vide
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, ACS, 99+%
Artikelnummer. p-7058734
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11354818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043144.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagens til udfældning af proteiner
Reagens til udfældning af proteiner5-Sulfosalicylsyredihydrat bruges som metalopfanger, og det danner protonoverførselsfarvekomplekser med diazoforbindelser såsom 4-(phenyldiazenyl)anilin. Det anvendes som en forberedende foranstaltning til fjernelse af proteiner før kromatografisk analyse. Det spiller en afgørende rolle i reduktion og fiksering af proteiner i agarose og polyacrylamidgeler. Det fungerer som et overfladeaktivt middel og smørefedt-additiv. Det bruges også i urinprøver for at bestemme urinens proteinindhold. Yderligere fungerer det som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser som doxycyclin og methacyclin. Ud over dette bruges det som sprayreagens til påvisning af aminosyrer på tyndtlagskromatografi (TLC ) plader og som dopingmiddel til polyanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-83-3
Molekylær formel C9H14O6S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre;dihydrat
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic Acid, Dihydrate
Smeltepunkt 103°C to 112°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2585
Beilstein 650741
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8964
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and polar solvents.
Formel vægt 254.22 (218.19 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate