Få mere at vide
5-Sulfosalicylsyre dihydrat, ACS, 99+%
Beskrivelse
Reagens til udfældning af proteiner5-Sulfosalicylsyredihydrat bruges som metalopfanger, og det danner protonoverførselsfarvekomplekser med diazoforbindelser såsom 4-(phenyldiazenyl)anilin. Det anvendes som en forberedende foranstaltning til fjernelse af proteiner før kromatografisk analyse. Det spiller en afgørende rolle i reduktion og fiksering af proteiner i agarose og polyacrylamidgeler. Det fungerer som et overfladeaktivt middel og smørefedt-additiv. Det bruges også i urinprøver for at bestemme urinens proteinindhold. Yderligere fungerer det som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser som doxycyclin og methacyclin. Ud over dette bruges det som sprayreagens til påvisning af aminosyrer på tyndtlagskromatografi (TLC ) plader og som dopingmiddel til polyanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Sulfosalicylic Acid, Dihydrate |
| Smeltepunkt | 103 °C til 112 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2585 |
| Beilstein | 650741 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,8964 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, ether og polære opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 254,22 (218,19 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |