Få mere at vide
5-Sulfosalicylsyre dihydrat, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11344818
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344818 100 g 100g
11354818 25 g 25g
11334818 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043144.22
Request Bulk or Custom Format
Reagens til udfældning af proteiner | CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
Reagens til udfældning af proteiner5-Sulfosalicylsyredihydrat bruges som metalopfanger, og det danner protonoverførselsfarvekomplekser med diazoforbindelser såsom 4-(phenyldiazenyl)anilin. Det anvendes som en forberedende foranstaltning til fjernelse af proteiner før kromatografisk analyse. Det spiller en afgørende rolle i reduktion og fiksering af proteiner i agarose og polyacrylamidgeler. Det fungerer som et overfladeaktivt middel og smørefedt-additiv. Det bruges også i urinprøver for at bestemme urinens proteinindhold. Yderligere fungerer det som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser som doxycyclin og methacyclin. Ud over dette bruges det som sprayreagens til påvisning af aminosyrer på tyndtlagskromatografi (TLC ) plader og som dopingmiddel til polyanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5965-83-3
Molekylær formel C9H14O6S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre;dihydrat
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Smeltepunkt 103°C to 112°C
Farve Hvid
Lugt Pungent
Mængde 100 g
FN nummer UN2585
Beilstein 650741
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8964
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and polar solvents.
Formel vægt 254.22 (218.19 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Fysisk form Pulver