Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-sulfosalicylsyredihydrat, 99+%
Artikelnummer. p-193941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10399290
Brand: Thermo Scientific Chemicals 268792500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Navn note p.a.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106.0°C to 110.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H14O6S
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Mængde 250 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Opløselighedsinformation Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre; bis(metan)
Molekylvægt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vægt 254.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.