Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-sulfosalicylsyredihydrat, 99+%
Artikelnummer. 10399290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10399290 250 g Plastflaske 250g
10422251 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10399290 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 268792500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 DKK
    323.65 DKK / 250g
    Spare 62.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Navn note P.A.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106,0 °C til 110,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H14O6S
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Mængde 250 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 127 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre; bis(metan)
Molekylvægt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vægt 254.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver