Få mere at vide
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 98%
Artikelnummer. 11475533
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475533 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11475533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13461.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
5-Sulfosalicylsyredihydrat kan anvendes til kvantificering af doxorubicin afledt af PEGyleret liposomalt doxorubicin (Doxil) og dets hovedmetabolit i humant plasma ved HPLC. Det kan anvendes til fremstilling af poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([a]-5-sulfonatosalicylato)trikobber(II)]trihydrat]. Bruges også som en mellemsyntese af bulk-lægemidler, overfladeaktivt middel og additiv til smørefedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-sulfosalicylsyredihydrat kan anvendes til kvantificering af doxorubicin afledt af PEGyleret liposomalt doxorubicin (Doxil) og dets hovedmetabolit i humant plasma ved HPLC. Det kan anvendes til fremstilling af poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ ]-5-sulfonatosalicylato)trikobber(II)]trihydrat]. Bruges også som en mellemsyntese af bulk-lægemidler, overfladeaktivt middel og additiv til smørefedt.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Noter
Lysfølsom, opbevares mørkt. Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
CAS 5965-83-3
Smeltepunkt 103 °C til 112 °C
Analyseprocentområde 99%
Lugt Gennemtrængende
Molekylær formel C9H14O6S
MDL nummer MFCD00007508
Mængde 50 g
FN nummer UN2585
Beilstein 650741
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8964
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09 ngq462s6
Opløselighedsinformation Opløselig vandig opløsning.
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vægt 254,22 (218,19 Vandfri)
Procent renhed 98%