Få mere at vide
5-sulfosalicylsyredihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021218
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11485533
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13461.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
5-Sulfosalicylsyredihydrat kan anvendes til kvantificering af doxorubicin afledt af PEGyleret liposomalt doxorubicin (Doxil) og dets hovedmetabolit i humant plasma ved HPLC. Det kan anvendes til fremstilling af poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([a]-5-sulfonatosalicylato)trikobber(II)]trihydrat]. Bruges også som en mellemsyntese af bulk-lægemidler, overfladeaktivt middel og additiv til smørefedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-sulfosalicylsyredihydrat kan anvendes til kvantificering af doxorubicin afledt af PEGyleret liposomalt doxorubicin (Doxil) og dets hovedmetabolit i humant plasma ved HPLC. Det kan anvendes til fremstilling af poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ ]-5-sulfonatosalicylato)trikobber(II)]trihydrat]. Bruges også som en mellemsyntese af bulk-lægemidler, overfladeaktivt middel og additiv til smørefedt.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Noter
Lysfølsom, opbevares mørkt. Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-83-3
Molekylær formel C9H14O6S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate
Smeltepunkt 103°C to 112°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
FN nummer UN2585
Beilstein 650741
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8964
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre;dihydrat
Formel vægt 254.22 (218.19 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.