Få mere at vide
5-Sulfosalicylsyre dihydrat, 98 %
Artikelnummer. 11465533
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465533 1000 g 1000g
11485533 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13461.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.90 DKK
    873.65 DKK / 1000g
    Spare 192.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
5-Sulfosalicylsyredihydrat kan anvendes til kvantificering af doxorubicin afledt af PEGyleret liposomalt doxorubicin (Doxil) og dets hovedmetabolit i humant plasma ved HPLC. Det kan anvendes til fremstilling af poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([a]-5-sulfonatosalicylato)trikobber(II)]trihydrat]. Bruges også som en mellemsyntese af bulk-lægemidler, overfladeaktivt middel og additiv til smørefedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-sulfosalicylsyredihydrat kan anvendes til kvantificering af doxorubicin afledt af PEGyleret liposomalt doxorubicin (Doxil) og dets hovedmetabolit i humant plasma ved HPLC. Det kan anvendes til fremstilling af poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ ]-5-sulfonatosalicylato)trikobber(II)]trihydrat]. Bruges også som en mellemsyntese af bulk-lægemidler, overfladeaktivt middel og additiv til smørefedt.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Noter
Lysfølsom, opbevares mørkt. Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-83-3
Molekylær formel C9H14O6S
Molekylvægt (g/mol) 250.27
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Smeltepunkt 103 °C til 112 °C
Analyseprocentområde 99%
Lugt Gennemtrængende
Mængde 1000 g
FN nummer UN2585
Beilstein 650741
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8964
Opløselighedsinformation Vandopløselig
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre; bis(metan)
Formel vægt 254,22 (218,19 Vandfri)
Procent renhed 98%