Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
| CAS | 5965-83-3, 97-05-2 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 106.0°C to 110.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C9H14O6S |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Sulphosalicylic acid dihydrate