Få mere at vide
5-sulfosalicylsyre dihydrat, 98%
Artikelnummer. 10275280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275280 250 g Plastflaske 250g
10644612 1 kg Plastflaske 1kg
10403645 2.5 kg Plastikflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132862500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106,0 °C til 110,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H14O6S
MDL nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Mængde 250 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 127 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
InChI nøgle NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre; bis(metan)
Molekylvægt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vægt 254.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate