Få mere at vide
5-Sulfoisophthalsyre mononatriumsalt, 95%
Artikelnummer. 11334649
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334649 100 g 100g
11439166 250 g 250g
11344649 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18028.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 6362-79-4 | C8H5NaO7S | 268,171 g/mol
Det kan bruges som den tredje monomer i polyesterprocessen af esterificering, som kan forbedre produktets evne til at dø. Og det kan bruges som katalysator i medicin, landbrugskemikalier, polyester. Anvendes som monomer til vandbårne polyestere og nylonfibre, som vedhæftningshjælp til magnetbånd og aminfri polyurethan dispersioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som den tredje monomer i polyesterprocessen til esterificering, hvilket kan forbedre produktets evne til at ′dø. Og det kan bruges som katalysator i medicin, landbrugskemikalier, polyester. Anvendes som monomer til vandbårne polyestere og nylonfibre, som vedhæftningshjælp til magnetbånd og aminfri polyurethan dispersioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6362-79-4
Molekylær formel C8H5NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 268.171
MDL nummer MFCD00007495
InChI nøgle YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-sulfafe-3-phthalicacid
PubChem CID 57488606
IUPAC navn natrium;3-carboxy-5-sulfobenzoat
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt
Smeltepunkt >300°C
Mængde 100 g
Beilstein 4170770
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 268.18
Procent renhed 95%