Få mere at vide
5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 15254338 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Unit Size
15254338 1 g 1g
1 options
Product Code. 15254338 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 454300010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
CAS 10070-92-5
Smeltepunkt 39.0°C to 43.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H4N2O
MDL nummer MFCD03426065
Mængde 1 g
Synonym pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
InChI nøgle FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CN=CN=C1
IUPAC navn pyrimidine-5-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 108.10
PubChem CID 2761034
Formel vægt 108.1
Procent renhed 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 95%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.