missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Propylhydantoin, TRC

Artikelnummer. 30416957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30416957 2.5 g 2.5g
30426398 500 mg -
30416755 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8371152.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18227-41-3
Molekylær formel C6H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 142.15
IUPAC navn 5-propylimidazolidine-2,4-dione
SMIL CCCC1NC(=O)NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Propylhydantoin
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-3-4-5(9)8-6(10)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
Formel vægt 142.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.