CAS RN 18227-41-3
IUPAC Navn:
5-propylimidazolidine-2,4-dione
Synonymer:
5-propylimidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol):
142.16
Molekylformel:
C6H10N2O2
InChi Key:
BIFASJFFCIDWDC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCC1NC(=O)NC1=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Propylhydantoin, TRC
CAS: 18227-41-3 Molekylær formel: C6H10N2O2 Molekylvægt (g/mol): 142.15 IUPAC navn: 5-propylimidazolidine-2,4-dione SMIL: CCCC1NC(=O)NC1=O