missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Phenylbenzene-1,3-diol, TRC

Artikelnummer. 30424574
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424574 50 mg
30419931 10 mg
30414247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP32232350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7028-41-3
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
IUPAC navn 5-phenylbenzene-1,3-diol
SMIL Oc1cc(O)cc(c1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Phenylbenzene-1,3-diol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H
Formel vægt 186.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.