CAS RN 7028-41-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Phenylbenzene-1,3-diol, TRC
CAS: 7028-41-3 Molekylær formel: C12H10O2 Molekylvægt (g/mol): 186.21 IUPAC navn: 5-phenylbenzene-1,3-diol SMIL: Oc1cc(O)cc(c1)c2ccccc2