Få mere at vide
5-Phenyl-2-furaldehyde, 96%
Artikelnummer. 10159769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10159769 1 g Glasflaske 1g
10844531 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159769 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437310010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13803-39-9 | C11H8O2 | 172.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13803-39-9
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.19
InChI nøgle BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-2-furaldehyde, 2-formyl-5-phenylfuran, 5-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-phenylfurfural, 2-furancarboxaldehyde,5-phenyl, 5-phenylfuraldehyde, acmc-209y7p, 5-phenyl-2-furancarboxaldehyde
PubChem CID 2769420
IUPAC navn 5-phenylfuran-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-2-furaldehyde
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Farve Brun til gul
Kogepunkt 104°C to 108°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Flydende eller fast
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Phenyl-2-furaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.