Få mere at vide
5-Phenyl-2,4-pentadiensyre, 98+%
Artikelnummer. 11344414
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344414 5 g 5g
11354414 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01004.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1552-94-9 | C11H10O2 | 174,199 g/mol
5-Phenyl-2,4-pentadiensyre bruges som syntetisk byggesten, anti-malariamiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Phenyl-2,4-pentadiensyre bruges som
syntetisk byggesten, anti-malariamiddel.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur: 2 -4 °C og Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1552-94-9
Molekylær formel C11H10O2
Molekylvægt (g/mol) 174.199
MDL nummer MFCD00014018
InChI nøgle FEIQOMCWGDNMHM-KBXRYBNXSA-N
Synonym 5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 2e,4e-5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl, e,e-cinnamylideneacetic acid, 2e,4e-5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoicacid, 5-phenyl-, 2e,4e, 4-phenyl-1,3-butadiene-1-carboxylic acid, juarezic acid, cinnamylidene acetic acid
PubChem CID 1549512
IUPAC navn (2E,4E)-5-phenylpenta-2,4-diensyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Smeltepunkt 163 °C til 167 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2042414
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 174.2
Procent renhed ≥98%