Få mere at vide
5-Oxomefruside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxomefruside |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2O6S2/c1-13(6-5-12(17)22-13)8-16(2)24(20,21)9-3-4-10(14)11(7-9)23(15,18)19/h3-4,7H,5-6,8H2,1-2H3,(H2,15,18,19) |
| Formel vægt | 396.0217 |
| Procent renhed | >95% |