missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30423296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423296 10 g
30412968 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85550010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 144-16-1
Molekylær formel C7H8O7
Molekylvægt (g/mol) 204.13
Synonym beta-(Hydroxymethoxy)-tricarballylic acid gamma-Lactone, Anhydromethylenecitric Acid, Methylenecitric Acid, NSC 68614
IUPAC navn 2-[4-(carboxymethyl)-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acetic acid
SMIL OC(=O)CC1(CC(=O)O)OCOC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O7/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)6(12)13-3-14-7/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formel vægt 204.027
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.