CAS RN 144-16-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid, TRC
CAS: 144-16-1 Molekylær formel: C7H8O7 Molekylvægt (g/mol): 204.13 Synonym: beta-(Hydroxymethoxy)-tricarballylic acid gamma-Lactone,Anhydromethylenecitric Acid,Methylenecitric Acid,NSC 68614 IUPAC navn: 2-[4-(carboxymethyl)-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]acetic acid SMIL: OC(=O)CC1(CC(=O)O)OCOC1=O