Få mere at vide
5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O7/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)6(12)13-3-14-7/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vægt | 204.027 |