Få mere at vide
5-O-(E)-Feruloylquinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-(E)-Feruloylquinic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O9/c1-25-12-6-9(2-4-10(12)18)3-5-14(20)26-13-8-17(24,16(22)23)7-11(19)15(13)21/h2-6,11,13,15,18-19,21,24H,7-8H2,1H3,(H,22,23)/b5-3+/t11-,13-,15-,17+/m1/s1 |
| Procent renhed | >95% |