Få mere at vide
5-O-Benzyl-D-ribose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-O-Benzyl-D-ribose |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O5/c13-6-10(14)12(16)11(15)8-17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,10-12,14-16H,7-8H2/t10-,11+,12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 240.0998 |