Få mere at vide
5-norbornen-2-exo,3-exo-dimethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440218
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440218 25 g 25g
15420218 1 g 1g
15430218 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53422.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-95-6 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699-95-6
Molekylær formel C9H14O2
Molekylvægt (g/mol) 154.209
MDL nummer MFCD00799568
InChI nøgle IGHHPVIMEQGKNE-ROVKLQMOSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
PubChem CID 73995587
IUPAC navn [(1R,3S,4S)-3-(hydroxymethyl)-2-bicyclo[2.2.1]hept-5-enyl]methanol
SMIL C1C2C=CC1C(C2CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Tæthed 1.027
Kogepunkt 97°C (20 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 25 g
Formel vægt 154.21
Procent renhed 97%