Få mere at vide
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol |
| Smeltepunkt | 82°C to 86°C |
| Kogepunkt | 170°C to 175°C (25 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 154.21 |
| Procent renhed | 98% |