Få mere at vide
5-Norbornen-2-ol, mixture of endo and exo, 98+%
Artikelnummer. 15483548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483548 25 g 25g
15463548 1 g 1g
15473548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56994.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13080-90-5 | C7H10O | 110.156 g/mol
Det anvendes i højtydende væskekromatografi. (HPLC) og kernemagnetisk resonans (NMR).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i højtydende væskekromatografi. (HPLC) og kernemagnetisk resonans (NMR).
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares °ved 2-8 C. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13080-90-5
Molekylær formel C7H10O
Molekylvægt (g/mol) 110.156
MDL nummer MFCD00167566
InChI nøgle MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo
PubChem CID 96066
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-ol
SMIL C1C2CC(C1C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Norbornen-2-ol
Navn note mixture of endo and exo
Smeltepunkt 104°C to 106°C
Flammepunkt 51°C (124°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 110.15
Procent renhed 99%