Få mere at vide
5-nitrosalicylsyre, 99%
Artikelnummer. 10703151 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703151 250 g Plastflaske 250g
10237320 5 g Glasflaske 5g
10309070 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300482500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 96-97-9 | C7H5NR.5 | 183,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-97-9
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.12
MDL nummer MFCD00007338
InChI nøgle PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrosalicylic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228 °C til 231 °C
Farve Beige-gul til brun-orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H3(OH)COOH
Mængde 250 g
Beilstein 10, 116
Merck Index 15, 6718
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/1475 ml i vand. Andre opløseligheder: mere opløselige i varmt vand, meget opløselige i ethanol, ether, acetone
Formel vægt 183.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske