Få mere at vide
5-Nitrosalicylic acid, 98%
Artikelnummer. 11469913
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469913 5 g 5g
11479913 25 g 25g
11354649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11469913 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13010.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
5-Nitrosalicylic syre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5
-Nitrosalicylic syre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
1g/1475ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold dig væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-97-9
Molekylær formel C7H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 183.119
MDL nummer MFCD00007338
InChI nøgle PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5-Nitrosalicylic acid
Smeltepunkt 228°C to 236°C
Tæthed 1.65
Mængde 5 g
Beilstein 2213719
Merck Index 14,6632
Opløselighedsinformation Soluble in water 1g/1475ml .
Formel vægt 183.12
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.