Få mere at vide
5-Nitrosalicylic acid, 98%
Beskrivelse
5-Nitrosalicylic syre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Nitrosalicylic syre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et vigtigt organisk, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
1g/1475ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold dig væk fra stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Nitrosalicylic acid |
| Smeltepunkt | 228°C to 236°C |
| Tæthed | 1.65 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2213719 |
| Merck Index | 14,6632 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water 1g/1475ml . |
| Formel vægt | 183.12 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Nitrosalicylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 5-Nitrosalicylic acid