Få mere at vide
5-nitroisophthalsyre, 97+%
Artikelnummer. 11489203
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489203 500 g 500g
11479203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11696.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 618-88-2 | C8H5NO6 | 211,129 g/mol
5-Nitroisophthalsyre bruges som et mellemprodukt af medicinforbindelse og som et dispergeringsmiddel i farvestoffer. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Nitroisophthalsyre bruges som et mellemprodukt af medicinforbindelse og som et dispergeringsmiddel i farvestoffer. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer osv.
Opløselighed
Opløseligt i vand.1,5 g/L ved °20 C
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-88-2
Molekylær formel C8H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 211.129
MDL nummer MFCD00007254
InChI nøgle NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroisophthalic acid, 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro, 5-nitroisophthalicacid, 5-nitro-m-phthalic acid, unii-g7rz7lc76u, isophthalic acid, 5-nitro, 1-nitrobenzene-3,5-dicarboxylic acid, g7rz7lc76u
PubChem CID 12069
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitroisophthalic acid
Smeltepunkt 260 °C til 264 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 1976587
Opløselighedsinformation Opløselig i vand. 1,5 g/L ved 20 °C
Formel vægt 211.13
Procent renhed 98%