Få mere at vide
5-Nitroisatin, 98%
Artikelnummer. 11471507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471507 25 g 25g
11461507 5 g 5g
11481507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24962.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-09-6 | C8H4N2O4 | 192,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-09-6
Molekylær formel C8H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 192.13
MDL nummer MFCD00005720
InChI nøgle UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 4669250
IUPAC navn 5-nitro-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitroisatin
Smeltepunkt ∼252 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 180223
Formel vægt 192.13
Procent renhed 98%