Få mere at vide
5-nitroisatin, 97%
Artikelnummer. 10785401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10785401 5 g Glasflaske 5g
10031430 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10785401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128720050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-09-6 | C8H4N2O4 | 192,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-09-6
Molekylær formel C8H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 192.13
MDL nummer MFCD00005720
InChI nøgle UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 4669250
IUPAC navn 5-nitro-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Nitroisatin
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 251 °C
Farve Orange til Orange-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, 456
Formel vægt 192.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Nitroisatin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /